1-Decene, Standard Material for GC
Toimittaja: TCI
TCIAS0340-5MLEA 266 EUR
TCIAS0340-5ML
1-Decene, Standard Material for GC
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Organic Standards
Form: Clear Liquid
Color: Colorless
Specific Gravity (20/20): 0.74