Natriumkloridi, LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43832.0250EA 244 EUR
5.43832.0250 5.43832.0100
Natriumkloridi, LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Natriumkloridi
Kaava: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Kiehumispiste: 1461 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 801 °C
Tiheys: 2,17 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003477
CAS-numero: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3