Natriumasetaattitrihydraatii, LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
Synonyms: Acetic acid, sodium salt, trihydratePlasmafusin
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43833.0250EA 276 EUR
5.43833.0250 5.43833.0100
Natriumasetaattitrihydraatii, LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Natriumasetaattitrihydraatii
Kaava: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136,08 g/mol
Kiehumispiste: 120…123 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 58 °C
Tiheys: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00071557
CAS-numero: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg