Ammoniumasetaatti, LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43834.0100EA 126 EUR
5.43834.0100 5.43834.0250
Ammoniumasetaatti, LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Ammoniumasetaatti
Kaava: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Sulamispiste: 114 °C
Tiheys: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013066
CAS-numero: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/04/16640604.jpg