Dikaliumvetyortofosfaatti, vedetön, LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
Synonyms: Potassium hydrogen phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43839.0100EA 133 EUR
5.43839.0100 5.43839.0250
Dikaliumvetyortofosfaatti, vedetön, LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Dikaliumvetyortofosfaatti
Kaava: K₂HPO₄
MW: 174,18 g/mol
Sulamispiste: 340 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011383
CAS-numero: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg