Etikkahappo ≥100%, LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
|
Vaara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43808.0100EA
60.4
EUR
5.43808.0100
5.43808.0250
Etikkahappo ≥100%, LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Etikkahappo
Kaava:
H₃CCOOH MW: 60,05 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00036152 CAS-numero: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II |