Natriumhydroksidi liuos 32% (max. 0.002% K), EMSURE® for analysis, Supelco®
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05500.2500EA 291 EUR
1.05500.2500
Natriumhydroksidi liuos 32% (max. 0.002% K), EMSURE® for analysis, Supelco®
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Sulamispiste: 9 °C
Tiheys: 1,35 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,II