VWR® shiroGEL, Mini PAGE -sähköblottauslaite
Toimittaja: VWR
VWR®
700-0291EA 868 EUR
700-0291
VWR® shiroGEL, Mini PAGE -sähköblottauslaite
Blottauslaitteet
shiroGEL Mini PAGE -elektroblottausyksiköllä voidaan blotata samanaikaisesti kolme geeliä – nopeasti ja helposti. Geelit asetetaan tiiviisti membraanien kanssa blottauskasetteihin, jotka asetetaan sitten blottausyksikköön. Yksikön sisällä olevat elektrodit saavat aikaan suuritehoisen virran ja normaali blottaus kestää noin tunnin.
  • Mahdollista blotata kolme geeliä samanaikaisesti
  • Normaali blottaus noin 1 tunnissa
Toimitustiedot: Laitepaketti sisältää ajokammion, jossa on virtajohtimet ja jäähdytysyksikön; blottausyksikön; 3 blottauskasettia; 6 kuitutyynyä; kaksi 10×10  cm:n lovettua levyä; kaksi 10×10 cm:n levyä, joissa kiinteät erotuskappaleet (spacer); ja 2 kpl 1 mm paksua kampaa, joissa on 12 kaivoa.