Pipetinkärkiä, suodatinkärki, ART®-täyttöjärjestelmä
Toimittaja: Thermo Scientific
ART®
732-1172EA 175 EUR
732-1172 732-1147 732-1502 732-1178 732-1176 732-1152 732-1180 732-1174 732-1153 732-1165 732-1148 732-1167 732-1144 732-1151 732-1154 732-1149 732-1168 732-1143 732-1150
Pipetinkärkiä, suodatinkärki, ART®-täyttöjärjestelmä
Pipetinkärjet
Steriili suodatinkärkien täyttöjärjestelmä sisältää kierrätysmuovisiin läpipainopaketteihin yksittäispakatut kärjet sekä uudet saranoidut telineet. Painettava läpipainopaketti asettaa ART®-suodatinkärjet vaivattomasti saranoituihin telineisiin, jotka voidaan pinota päällekkäin tilan säästämiseksi. Käyttö yhdellä kädellä on helppoa. Saranoitujen tyhjien hyllyjen ansiosta vaihto ART®-täyttöjärjestelmään on helppoa.
  • Ympäristöystävällinen pakkaus
  • Itsetiivistyvä ART®-sulku estää ristikontaminaation
  • Kärjet ovat sertifioidusti pyrogeenittömiä eivätkä sisällä DNaasia tai RNaasia