Tiheysmittari, solutiheysmittari, Ultrospec™ 10 Classic
Toimittaja: Biochrom
Ultrospec™
634-0882EA 1430 EUR
634-0882
Tiheysmittari, solutiheysmittari, Ultrospec™ 10 Classic
Tiheysmittarit
Ultrospec 10 -solutiheysmittari mittaa Escherichia coli, muiden bakteerien ja hiivojen kasvunopeuksia suspensiossa aallonpituudella 600 nm.
  • Läikkyneet nesteet on helppo pyyhkiä sileältä pinnalta, ja solususpensioaukon voi steriloida
  • Helppo käyttää, puhdistaa ja steriloida
  • Tulokset voi tallentaa tietokoneelle
Erinomaisesti pienten tutkimuslaboratorioiden käyttöön sopiva kevyt laite on helppo siirtää solujen kasvatuspaikkaan laboratoriossa, ja se soveltuu käytettäväksi inkubointikaapeissa tai anaerobisissa olosuhteissa.
Varoitus: Ei suositella käytettäväksi nisäkässolulinjojen kanssa.