Laskentakammio, Bürker
Toimittaja: Marienfeld
630-1544EA 122 EUR
630-1544 630-1545 MARI0640230 631-0922 631-0920 630-1542 630-1543 630-1541
Laskentakammio, Bürker
Alus- ja peitinlasit Laskukammiot
Lasi solususpensioiden laskemiseen tarkoitetuissa laskentakammiossa on kaksi asteikkoa. Ne on kaiverrettu laskurin keskiharjanteen kahteen hiottuun ja kiillotettuun pintaan. Keskiharjanteen molemmilla puolilla on kohotetut reunaharjanteet, jotka on myös hiottu ja kiillotettu.
Designed for investigations of cell suspensions.
Sertifikaatit: DIN 12847 -standardin ja Saksan kalibrointisäädösten mukainen
Toimitustiedot: Toimitetaan läpinäkyvässä muovilaatikossa.