Laskentakammiot, Fuchs-Rosenthal
Toimittaja: Karl Hecht
631-0929EA 48.8 EUR
631-0929 631-0924
Laskentakammiot, Fuchs-Rosenthal
Alus- ja peitinlasit Laskukammiot
Ruudukko on tarkoitettu leukosyyttien, eosinofiilien ja solujen laskemiseen esimerkiksi aivo-selkäydinnesteestä.
  • Ruudukon kokonaispinta-ala: 16 mm²
  • Asteikko: 16 neliöryhmää (jokaisen pinta-ala 1 mm²)
  • 16 pikkuneliöön (0,25×0,25 mm)
Asteikko: 16 neliöryhmää (jokaisen pinta-ala 1 mm²), kukin jaettu 16 pikkuneliöön (0,25 × 0,25 mm)