Solulaskurit, Neubauer
Toimittaja: Karl Hecht
630-2183EA 111 EUR
630-2183 630-2528 631-0926
Solulaskurit, Neubauer
Alus- ja peitinlasit Laskukammiot
Ruudukon kokonaispinta-ala: 9,0 mm²
  • Erytrosyyttien laskenta vastaa Thoma-menetelmää
  • Leukosyyttien laskenta viidessä suuressa 1 mm²:n ruudussa
  • Kammio on jaettu yhdeksään suureen 1 mm²:n ruutuun, jotka vastaavat Neubauer-ruudukkoa
Keskimmäinen 1 mm²:n ruutu on jaettu tiheiden väliviivojen avulla 25 neliöön, joista kukin koostuu 16 pikkuneliöstä (0,05 × 0,05 mm).