  • Kriteerit
    • In Stock (17)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Lämpötilan ilmaisevat liuskat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/01/18989901.jpg
Lämpötilan ilmaisevat liuskat ovat käteviä kohteissä, joissa perinteisten lämpömittareiden käyttö on hankalaa tai mahdotonta. Sovellusalueita voivat olla esim. liikkuvat tai pitkäkestoisia mittauksia tarvitsevat kohteet. Lämpötilan ilmaisevat liuskat kiinnitetään tarralla mitattavan kohteen pintaan.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These temperature indicating strips are designed for rapid measurements where conventional thermometers are impractical. They are suitable for use wit...
Tuoteluettelon nro: (BRDY195844)
Toimittaja:  BRADY & CO LTD, W. H.
Kuvaus:   These reversible temperature indicator labels designed to display temperatures of food and medical supply packaging or of components during research, ...
UOM:  1 * 10 Items
Toimittaja:  TQC
Kuvaus:   These single temperature indicating stickers are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine ...
Toimittaja:  TQC
Kuvaus:   These temperature indicating strips are ideal for temparature control purposes. For use in electronics, food, and pharmaceutical industries, and also ...
Toimittaja:  3M MEDICAL
Kuvaus:   Lämpötilan ilmaiseva liuska, MonitorMark™, Enimmäislämpötila: 34 °C
Toimittaja:  3M MEDICAL
Kuvaus:   Freeze watch indicators consist of a highly sensitive indicating liquid inside a specially designed ampoule to monitor exposure of temperature-sensiti...
Toimittaja:  Testo
Kuvaus:   Nämä itseliimautuvat kellomerkit on valmistettu lämmönkestävästä, lämpöherkkiä elementtejä sisältävästä foliosta, ja ne on tarkoitettu lämpötilan valv...
Toimittaja:  Testo
Kuvaus:   Lämpömittarilevyt on tehty itseliimautuvista folioista, joissa on lämpöherkkiä elementtejä lämpötilan hallitsemiseen ja säätämiseen. Sopii liikkuvien ...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 10
  1  2  Seuraava