Faasierotuspaperi, luokka 511
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
516-0311EA 35.2 EUR
516-0311 516-0313 516-0314 516-0315 516-0312
Faasierotuspaperi, luokka 511
Suodattimet Suodatinpaperit Faasierotus
Hydrofobinen suodatinpaperi, jota käytetään vesiliuosten erottamiseen orgaanisista liuoksista.
  • Voidaan käyttää kertakäyttöisenä erotussuppilona