Spektrofotometri, fluoresenssispektrofotometrit, F-2700
Toimittaja: Avantor
634-0600EA 16950 EUR
634-0600
Spektrofotometri, fluoresenssispektrofotometrit, F-2700
Spectroscopic Instruments Fluoresenssispektrofotometrit
Monipuolinen instrumentti, jolla on erinomainen suorituskyky ja useita erilaisia toimintoja.
  • PC-ohjaus lisävarusteena saatavalla FL Solutions® -ohjelmistolla, jossa on monipuoliset kvantitatiiviset analyysitoiminnot, tiedonvientitoiminto, kvanttituoton mittaus, spektrin korjaus ja skannausnopeus 12 000 nm/min
  • Ainutlaatuinen täyden alueen spektrikorjaus (lisävaruste) vertailtavalle ja todelliselle spektrille
  • Vaakasuuntaiset säteet mahdollistavat erittäin pienien näytemäärien mittauksen
Instrumenttia voi käyttää erillistilassa opetuskäytössä tai rutiininomaisissa mittauksissa tai PC-ohjauksella vaativammassa käytössä esim. kvanttituoton mittauksessa ja täydellisen spektrin korjauksessa. Helppokäyttöinen näppäimistö.
Vaihteleva aukon leveys, laaja dynaaminen alue, suuret skannausnopeudet sekä poikkeuksellinen herkkyys tekevät tästä instrumentista poikkeuksellisen suorituskykyisen luokkansa laitteeksi.