Hait: Hälyä estävät kuulosuojaimet
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The lightweight Peltor™ Optime™ I earmuffs provide a moderate level of attenuation that meets the needs of the majority of industrial applications.
Toimittaja: 3M
Kuvaus: ProTac™ III hearing protector helps protect against harmful noise, while allowing ambient sounds to be heard at a level below 82 dB. It increases the ...
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: The Sonis® ear defender range has been designed with a colour coded system for simple selection, and peaks at an unbeatable 37 SNR.
Toimittaja: 3M
Kuvaus: X series earmuffs are 3M’s latest advancement in hearing conservation. New technologies in comfort, design and protection all come together in this gr...
New Product
Tuoteluettelon nro: (MMMAMRX214AWS6)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X headset is a Bluetooth® headset with noise-cancelling boom microphone that connects to a mobile phone for hands-free call...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Optime™ II earmuffs are available in various designs for different requirements: With foldable headband, neckband or as a helmet attachment.
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Rechargeable battery pack for use with specific 3M™ Peltor™ headsets.
Toimittaja: 3M
Kuvaus: These earmuffs combine excellent protection with ultimate comfort. They are available as headband and helmet-mounted versions, offering a wide range o...
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Nämä kuulonsuojaimet on tarkoitettu erittäin meluisaan ympäristöön ja erityisesti ympäristöön, jossa vallitsevat äänet ovat matalataajuisia. Suojaus p...
Tuoteluettelon nro: (MMMAX1P5E-OR)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M™ PELTOR™ X1 Earmuffs are lightweight hearing protectors with comfortable, soft ear cushions. They feature an electrically insulated, twin headband ...
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (MMMAH505B)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: These welding helmet earmuffs with neck strap have been designed for use with welding shields, particularly the 3M™ Speedglass ™ 9100.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MMMA393-1100)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Fit testing is key for effective wear and hearing conservation. The 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear Validation System accurately quantifies personal attenuatio...
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (MMMAX5P5E)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M™ PELTOR™ X5 Earmuffs are innovative hearing protectors that offer exceptional performance, without the need for double protection. Offering the sam...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: Classic ear protectors made from robust ABS.
Tuoteluettelon nro: (PRTWPW47RER)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: These helmet-mounted ear protectors made from ABS feature an excellent attenuation level.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PRTWPW43BKR)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: Comfort and robust ear muffLightweight for all day wearPivoting pin cups for better fitPadded headband for comfortHigh attenuation rate.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom