Hait: Uudelleen käytettävät korvatulpat
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Ainutlaatuiset yhden koon E-A-R™ Tracer™ -korvatulpat sopivat mukavasti ja helposti useimpiin korvakäytäviin ja vaimentavat ääntä tehokkaasti. Lisäksi...
Toimittaja: 3M
Kuvaus: These earplugs are made from flexible materials that are already pre-formed to ensure optimum fit.
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Korvatulpat, jotka on valmistettu pehmeästä joustavasta materiaalista turvallisen ja mukavan istuvuuden varmistamiseksi.
Tuoteluettelon nro: (MMMAEEP-100EU)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Peltor™ Electronic Earplugs have an intuitive one-button operation that turns the earplugs on, off, and selects volume settings. They’re powered by Li...
UOM: 1 * 1 Pari
Toimittaja: 3M
Kuvaus: E-A-R™ Flexible Fit HA earplugs have a patented earplug foam formulation which makes them fully washable and reusable. The soft foam tip and flexible ...
Tuoteluettelon nro: (111-1629)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Corded earplugs made from a patented polymer formulation, the comfortable triple flanged tip of these earplugs provides an excellent attenuation of 35...
UOM: 1 * 50 Pari
Tuoteluettelon nro: (MMMAUF01012)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: These pre-moulded earplugs are suitable for moderate noise levels (83 to 93 dB(A)). Correctly matched to the noise level they allow conversation and b...
UOM: 1 * 50 Pari
Tuoteluettelon nro: (MMMAPN01006)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M™ Tri-Flange™ Earplugs are innovative, comfortable hearing protectors with soft, flexible flanges that adapt to the shape of ears.
UOM: 1 * 400 Pari
Toimittaja: 3M
Kuvaus: E-A-R™ Express™ Reusable Earplugs are recognisable yellow and blue earplugs with a foam tip that’s shaped and sized for a comfortable fit. They can re...
Tuoteluettelon nro: (MMMAUF01015)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: These pre-moulded earplugs made from soft TPE use unique filter technology to take the edge off low levels of harmful noise whilst allowing normal con...
UOM: 1 * 200 Pari
Tuoteluettelon nro: (MMMAUF01000S)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Earplugs are reusable and designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise up t...
UOM: 1 * 200 Pari
Tuoteluettelon nro: (111-1163)
Toimittaja: Moldex
Kuvaus: These reusable earplugs provide protection against lower noise levels. They are designed to keep the user in touch with the environment.
UOM: 1 * 50 Pari
Tuoteluettelon nro: (111-0720)
Toimittaja: Moldex
Kuvaus: Corded earplugs made from soft TPE material which is gentle on the skin. The flexible design and the solid handle ensures easy insertion and removal o...
UOM: 1 * 50 Pari
Toimittaja: Moldex
Kuvaus: Nämä korvatulpat suojaavat meluisimmissakin ympäristöissä.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (MOLD644101)
Toimittaja: Moldex
Kuvaus: Twisters® earplugs have a soft foam pod for a comfortable, snug seal.
UOM: 1 * 80 Pari
Toimittaja: UVEX
Kuvaus: These reusable plugs feature a smooth, dirt-repellent surface which can be cleaned using soap and water, maintaining the wearer's comfort and safety.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom