Hait: Näytteenottopuikot näytteiden kuljettamiseen
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Bakteerinäytteiden keräys- ja kuljetuspuikot applikaattorien ja kuljetusvälineiden kanssa.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (710-0442)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kuljetuspuikko muovivarrella, synteettisellä kärjellä ja Amies-agargeelillä.
UOM: 1 * 50 Items
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: Laaja valikoima keräys- ja kuljetuslaitteita bakteerinäytteitä varten.
Toimittaja: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Kuvaus: Vanupuikkoja koeputkessa, Stuart gel, Halk.: 12 mm, 140 mm
Tuoteluettelon nro: (COPA414C)
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: The M40 Transystem line is the latest generation of traditional bacteriology transport swabs. It was designed to provide the ultimate performance capa...
UOM: 1 * 50 Items
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: The modified Stuart medium allows the conservation and transport of a large number of pathological microorganisms
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Snappable transport swabs in a tube.
Tuoteluettelon nro: (DELT300299)
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Transport swab suitable for the detection of Chlamydia.
UOM: 1 * 600 Items
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: The glycerophosphate has been substituted by inorganic phosphate since glycerophosphate is a metabolite for some bacteria, so they could grow and disg...
Toimittaja: BALIS
Kuvaus: Swabtube, with 10 ml peptone pysiolog. saline solution, VWR®
Toimittaja: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Kuvaus: Each transport tube contains Amies medium preferred because the inorganic buffer ensures maintenance without overgrowth.
Toimittaja: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Kuvaus: Transwab with a narrow shaft and bud for nasopharyngeal or urethral sampling.
Toimittaja: HERENZ, HEINZ GMBH
Kuvaus: Microbiology transport sets sterilised by radiation.
Tuoteluettelon nro: (LPIT118898)
Toimittaja: LP ITALIANA SPA
Kuvaus: Swabs with transport medium.
UOM: 1 * 250 Items
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: Swab in tubes suitable for the collection and transport of non-human bacteriological, serological, and cytological samples.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom