Hait: Näytteenottopuikot putkissa
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: Swabs in tubes manufactured from high quality PP.
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: Gamma steriloituja vanupuikkoja on saatavana useissa yhdistelmissä.
Tuoteluettelon nro: (KIMA23117)
Toimittaja: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Kuvaus: Vanupuikko putkessa etiketillä ja muovitikulla, PP, Pituus: 140 mm, Halk.: 12 mm
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Sterile dry swabs in impact resistant PP tubes.
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: Sterile specimen collection swab.
Tuoteluettelon nro: (MEDWMW1028D)
Toimittaja: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Kuvaus: Individual labelled sterile tubes with polyester bud, standard plastic shaft.
UOM: 1 * 800 Items
Toimittaja: HERENZ, HEINZ GMBH
Kuvaus: Sterile dry swabs in tubes, without transport medium.
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: These swab tubes are suitable for taking non-human bacteriological, serological or cytological samples.
Toimittaja: LP ITALIANA SPA
Kuvaus: Sterile dry swabs in tubes.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom