Hait: Näytteenottopuikot puhdistamiseen
74  results were found
SearchResultCount:"74"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Durable general-purpose swabs for use with a solvent such as isopropanol.
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Sterile cotton swabs are constructed from 100% USP grade cotton. Bonded securely to a shaft by an aqueous-based adhesive. Made to exacting and consist...
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Swab series made from the cleanest microdenier material, 100% polyester, nylon-free. The complete thermal bond construction eliminates adhesive contam...
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Vanupuikko 100-prosenttista jatkuvasäikeistä polyesterisubstraattia, joka on lämpöpuristettu (kuumasaumattu) varteen, tiivistetyt reunat vähentävät ku...
Tuoteluettelon nro: (710-0576)
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Pieni -näytteenottopuikko, jossa tiivistetty kärki, CleanFoam®, Pään muoto: Terävä kärki, Pään pituus: 17 mm, Pään leveys: 3,5 mm, Kahvan pituus: 50 mm, Kahvan leveys: 2,4 mm, Pituus: 67 mm, Shaft/head: PP/foam
UOM: 1 * 500 Items
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: These sets contain components for sampling different locations in the production area, and provide an efficient means of transporting the samples from...
Tuoteluettelon nro: (710-0580)
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Swab head features ultra-clean, laundered, double layer knitted Alpha polyester with flexible internal paddle.
UOM: 1 * 500 Items
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: These Foamtips™ swabs are constructed from medical grade polyurethane foam, which features the best open cell structure, providing particle entrapment...
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Long handle swabs, Absorbond®, Pään pituus: 17 mm, Pään leveys: 7 mm, Kahvan pituus: 145 mm, Kahvan leveys: 3 mm, Pituus: 162 mm, Shaft/head: PE/PP
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Thermally-bonded swabs with 100 pore per inch porosity.
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Swab with a thermally-moulded CleanFoam head on a flexible paddle. Made from PU foam with 100 pore per inch porosity.
Tuoteluettelon nro: (710-0569)
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Swab for cleaning small, confined areas made from polyurethane foam, with 100 pore per inch porosity.
UOM: 1 * 500 Items
Tuoteluettelon nro: (710-0581)
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Swab head features ultra-clean, knitted Alpha® polyester with flexible internal paddle.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Swab features a compressed PU head with precision pointed tip and side ridges, on a short PP handle.
Tuoteluettelon nro: (115-1901)
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: This ESD-safe stick with micro tips is a double-ended cleaning and prepping tool.
UOM: 1 * 500 Items
Tuoteluettelon nro: (115-1896)
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: This swab series is made from 100% polyester (hydroentangled) non woven material. The complete thermal bond construction eliminates adhesive contamina...
UOM: 1 * 1.000 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 74
no targeter for Bottom