Hait: Näytteenottopuikot näytteiden ottamiseen
39  results were found
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Surface sampling sponges in two forms: Dry sponge sterile sampling bag with write-on strip, containing a dry, biocide-free cellulose sponge, or wet sp...
MSDS Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Swabs feature 100 ppi open or closed cell polyurethane foam, with 100% virgin polypropylene handle. Some have a blue, glass fibre, reinforced polyprop...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kertakäyttöinen vaahtomuovivanupuikko, jonka vaahtomuovipäällysteinen kärki on sataprosenttista polyuretaanivaahtoa (100 ppi) ja varsi puuta.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Critical swabs designed for cleaning disc drives, optics, PC board assemblies and other sensitive components.
Tarjous
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: 4N6FLOQSwabs® Genetics is the line of Copan patented FLOQSwabs® specifically designed and dedicated to DNA collection for human identification.
Tarjous
Toimittaja: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Kuvaus: These sterile swabs are designed with either a plastic or an aluminium stick.
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: Surface control swabs and sponges designed for the hygiene monitoring of surfaces.
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: An extensive range of ready-to-use environmental swabs. The swabls are designed for use in a broad range of environments, including food production, p...
Tuoteluettelon nro: (MMMPRS96010NB)
Toimittaja: 3M Food Safety
Kuvaus: 3M™ Swab-sampler with 10 ml neutralising buffer is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface ...
UOM: 1 * 100 Items
MSDS
Tuoteluettelon nro: (MMMPRS96010DE)
Toimittaja: 3M Food Safety
Kuvaus: 3M™ Swab-Sampler with 10 ml D/E neutralising Broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surfa...
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (MMMPRS96010BPW)
Toimittaja: 3M Food Safety
Kuvaus: 3M™ Swab-Sampler with 10 ml Buffered Peptone Water Broth is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small...
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (TEXWCM502)
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Coventry™ microtips are designed for precision applications needing pinpoint accuracy. The tapered porous polyvinylidene fluoride tip is effective as ...
UOM: 1 * 1.200 Items
Tuoteluettelon nro: (MMMPRS9604NB)
Toimittaja: 3M Food Safety
Kuvaus: 3M™ Swab-sampler with 4 ml neutralising buffer is a convenient and quick collection device for environmental sampling and testing over small surface a...
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (MMMPUXL100)
Toimittaja: 3M Food Safety
Kuvaus: Real-time adenosine tri-phosphate (ATP) surface hygiene test which gives an objective indication of cleanliness in seconds.
UOM: 1 * 100 Items
MSDS
Toimittaja: 3M Food Safety
Kuvaus: 3M™ Hydrated-Sponge uses simplified packaging to minimise handling and preparation, and reduces waste.
Toimittaja: 3M Food Safety
Kuvaus: 3M™ Sponge-Stick in sample bag with 10 ml D/E neutralising broth uses simplified packaging to minimise handling and preparation, and reduces waste.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom