  • Kriteerit
    • In Stock (1)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Beetasäteilyltä suojaavat telineet"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/39/18944939.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Rack, beta radiation safety, Mikroputki, VWR®, Akryyli, Paksuus: 10 mm, Putkille: 1,5 ml, Kolojen määrä: 4×6, 171×118×44 mm
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (CBSCRK-080)
Toimittaja:  CBS / SCIENTIFIC
Kuvaus:   Acrylic, radiation container with hinged lid.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  CBS / SCIENTIFIC
Kuvaus:   Teline, beetasäteilyltä suojaava , Conical tubes, Akryyli, Putkille: 15 ml, Kolojen määrä: 8, 89×152×51 mm
Toimittaja:  FLEMING PLASTICS JAMES
Kuvaus:   Rack, beta radiation safety, Microtube, Akryyli, Paksuus: 10 mm, Putkille: 0,5 ml , Kolojen määrä: 32, 160×80×40 mm
Tuoteluettelon nro: (DELTM-014.2)
Toimittaja:  DELTALAB
Kuvaus:   Beta safety racks, made of acrylic resin, with lid provide radiation shielding for the user against beta radiation.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5