Hait: Transmittanssikolorimetrit
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Lovibond Tintometer
Kuvaus: PFX995 -spektrofotometrit ovat alansa parhaita monipuolisia instrumentteja, jotka mahdollistavat kattavat värien määritykset niin petrok...
Toimittaja: Lovibond Tintometer
Kuvaus: Accessory for colorimeter, Automatic, transmittance, Chinese pharmacopoeia upgrade
Toimittaja: Lovibond Tintometer
Kuvaus: Automaattisten spektrofotometristen värimittarien sarja ruokaöljyjen, kemikaalien, petrokemian tuotteiden, polttoaineiden ja muiden läpinäkyvien tuott...
Toimittaja: Lovibond Tintometer
Kuvaus: Kolorimetri, Automatic, transmittance, PFXi 950/P , Käyttötarkoitus: Maaöljyt ja polttoaineet, Alue: 420 - 710 nm, Kaistaleveys: 10 nm
Toimittaja: Lovibond Tintometer
Kuvaus: Joukko spektrofotometrisiä värimittareita optisesti kirkkaiden näytteiden väriluokitteluun. Jokainen PFX195 -versio sisältää valikoiman ...
Toimittaja: Lovibond Tintometer
Kuvaus: The Model F is a visual colorimeter designed to optimise the use of Lovibond® glass filters in order to express colourof the sample in terms of Lovibo...
Tuoteluettelon nro: (TINT107103)
Toimittaja: Lovibond Tintometer
Kuvaus: The AF710-3 is a visual instrument used for colour grading of oils and fats.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom