  • Kriteerit
    • In Stock (8)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Homogenisaattorit, kädessä pidettävät
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/00/18989400.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Survimet ja mikroputket on valmistettu polybuteenitereftalaatista luokan 10 000 puhdastilassa (ISO 7, M5.5). Suunniteltu solujen ja kasvisolukkojen ho...
Tuoteluettelon nro: (431-0109)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kädessä pidettävä tai telinemalli, tilavuus 0,1–100 ml. Ergonominen, kevyt, kädessä pidettävä, helppokäyttöinen homogenisaattori. Soveltuu erinom...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (431-0179)
Toimittaja:  IKA
Kuvaus:   Kädessä pidettävä tai telinemalli, tilavuus 0,5...100 ml. Laaja nopeusalue, suuret kehänopeudet ovat mahdollisia, vaikka roottorin halkaisija oli...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  KINEMATICA
Kuvaus:   Kädessä pidettävä, tilavuus 0,1 - 250 ml. Sekoittaa, hajottaa ja homogenisoi, hajottaa solukot ja soveltuu emulsioiden, uutteiden ja suspensioiden val...
Toimittaja:  Stuart Scientific
Kuvaus:   The SHM1 is a powerful, variable speed, handheld homogeniser. The high-speed, high-torque motor makes the unit ideal for most homogenising application...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  DWK Life Sciences
Kuvaus:   Stainless steel cordless drive unit. Pressure is 14.7 PSI
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   Cordless, handheld homogeniser features a simple push in or pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one or many sa...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 7  / 7