Hait: Homogenisaattorit, pöytämalli
52  results were found
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These compact homogenisers are suitable for all standard dispersing tasks and intensive mixing. The units are robust, and their stability prevents pul...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (412-0167)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pienten näytetilavuuksien hajottamiseen tarkoitettu kuulamylly, jota voidaan käyttää myös mikroputkien ja mikrolevyjen ravistamiseen/sekoittamiseen. L...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® Bead Mill MAX is the premier model in the VWR Bead Mill homogeniser range. VWR Bead Mill MAX is designed to grind, lyse or homogenise the most di...
Tuoteluettelon nro: (432-0367)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VWR® Bead Mill homogeniser is a part of the newest generation of Bead Mill homogenisers. This economical system is specifically designed for grind...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (432-0366)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VWR® 4-place Mini Bead Mill homogeniser is compact and powerful.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bertin Instruments
Kuvaus: The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Tuoteluettelon nro: (432-0454)
Toimittaja: Bertin Instruments
Kuvaus: Precellys® Evolution on kestävä, turvallinen, tehokas ja monikäyttöinen laite. Precellys® Evolution on suunniteltu erityisesti L3-bioturvallisuusluoka...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (432-0300)
Toimittaja: KINEMATICA
Kuvaus: Telinemalli, tilavuusalue 0,1 - 10000 ml. Pöytämallisessa homogenisaattorissa on tehokas moottori ja vähän tilaa vievä muotoilu helpottaa laitteen käs...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (441-0750)
Toimittaja: KINEMATICA
Kuvaus: Telinemallit, digitaaliset, tilavuusalue 0,1 ml - 10 l. Tehokas, roottori-/staattoriperiaatteella toimiva laite sopii monenlaisiin laborator...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Yleissekoitin, jossa hermeettisesti suljettavat, kertakäyttöiset näyteputket. Suojaa tartuttavilta näytemateriaaleilta sekä myrkyllisiltä ja voimakkaa...
Tuoteluettelon nro: (432-0274)
Toimittaja: Bertin Instruments
Kuvaus: Especially designed for low throughput laboratory workflows and personal use, Minilys® homogenises 3 samples simultaneously in 0,5/2 ml tubes or ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (431-0194)
Toimittaja: KINEMATICA
Kuvaus: Pystymalli, tilavuusalue 0,1 ml to 30 litraa. PT 6100D homogenoi tarkasti ja toistettavasti jopa 30 litran näytemäärät. Toiminta-a...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BERTP002511PEVT0A0)
Toimittaja: Bertin Instruments
Kuvaus: The Precellys Evolution Touch is both flexible and efficient, giving users the ability to grind, homogenise or lyse any kind of sample.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (431-1268)
Toimittaja: KINEMATICA
Kuvaus: Telinemalli, tilavuusalue 0,05–2 500 ml hajotukseen, homogenisointiin, uuttamiseen, solujen rikkomiseen, sekoitukseen, emulgointiin ja liett...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (432-0478)
Toimittaja: Bertin Instruments
Kuvaus: Precellys® 24 Touch is the ideal laboratory homogeniser to prepare any kind of biological sample (animal and plant tissues, microorganisms) that can t...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Universal disposable disperser system with disposable sample tubes that can be hermetically sealed. Provides protection and security from infectious s...
Tarjous
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom