Nanomat 4, TLC plate applicator
Toimittaja: CAMAG
552-0007EA 1480 EUR
552-0007
Nanomat 4, TLC plate applicator
TLC-levyaplikaattorit
Nanomat 4 -laitetta käytetään annostelemaan helposti pistemuotoiset näytteet TLC ja HPTLC levyille. Lovijärjestelmä varmistaa, että näytteen asettelu täyttää densitometrin automaattisen skannauksen vaatimukset. Näytteiden annostelutilavuus on 0,5 - 5 µl, ja kertakäyttöiset kapillaariputket asetetaan yleiseen kapillaariputkien pidikkeeseen (552 0044) kapillaariohjaimen (552 0039) avulla.
  • Helppo ja mukava käyttää
  • Nopea, tarkka ja toistettava annostelu
  • Sopii TLC- ja HPTLC levyille