Hait: Kumi
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Saint-Gobain
Kuvaus: The white stoppers made of natural rubber guarantee absolute impermeability, even when the edges of the tubes or glass, metal or plastic containers to...
Toimittaja: Saint-Gobain
Kuvaus: Kartiomaiset luonnonharmaansiniset kumitulpat ilman reikiä.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Tulppa, kumia, WHEATON®
Toimittaja: Saint-Gobain
Kuvaus: Tulppa, kumia, harmaa/sininen, Kolojen määrä: 0, Alahalk.: 19,0 mm, Ylähalk.: 23,0 mm, Kork.: 28,0 mm
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: This bromobutyl rubber closure provides a gas-tight seal for all GL 25 and GL 45 laboratory bottles with sizes from 10 to 20000 ml.
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: Made of thermoplastic elastomer these disposable closures produce a firm, leak-resistant seal for glass and plastic tubes. They will protect samples f...
Toimittaja: Saint-Gobain
Kuvaus: Natural rubber, grey-blue.
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: Tulppa, kumia, harmaa, Kolojen määrä: 0, Alahalk.: 79,0 mm, Ylähalk.: 92,0 mm, Kork.: 65,0 mm
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Conical red rubber stoppers with one or two holes.
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: Tulppa, kumia, musta, Kolojen määrä: 2, Reiän halk.: 5,0 mm, Alahalk.: 21,0 mm, Ylähalk.: 27,0 mm, Kork.: 30,0 mm
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: Tulppa, kumia, punainen, Alahalk.: 18,0 mm, Ylähalk.: 14,0 mm, Kork.: 20,0 mm
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: Stopper, chloroprene rubber, punaruskea, Alahalk.: 12,5 mm, Ylähalk.: 16,5 mm, Kork.: 20,0 mm
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: Tulppa, kumia, harmaa, Kolojen määrä: 1, Reiän halk.: 3,0 mm, Alahalk.: 12,5 mm, Ylähalk.: 16,5 mm, Kork.: 20,0 mm
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: Tulppa, kumia, punainen, Kolojen määrä: 1, Reiän halk.: 4 mm, Alahalk.: 17.0 mm, Ylähalk.: 22.0 mm, Kork.: 25,0 mm
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Natural red rubber with elastic, tight fitting design.
Tuoteluettelon nro: (DENE1012126)
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: Tulppa, kumia, Kolojen määrä: 2, Reiän halk.: 6 mm, Alahalk.: 26.0 mm, Ylähalk.: 32.0 mm, Kork.: 30,0 mm
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom