Hait: Ruiskut kromatografiaan
94  results were found
SearchResultCount:"94"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Super flexible plunger.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Neulattomat mikroruiskut
Yleiskäyttöinen Luer-lukkoliitin automaattisiin näytteenottimiin ja nesteenkäsittelyvälineet.
Kaikki näyttee...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Micro syringe with fixed needle for high sensitivity GC analysis and ultra-minute volumes.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Standard micro syringes for GC with fixed needle.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Erinomainen kiinteä neula, jonka erityinen kiillotettu tylppä kärki, täsmällinen pituus ja läpimitta takaavat täydellisen tiiviyden ja estävät neulan ...
Toimittaja: HAMILTON BONADUZ
Kuvaus: The Bubble Free Prime (BFP) syringe is specifically designed for the Microlab® 600 series and the only syringe type compatible with the instrument. It...
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: * kaasutiivis.
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: These syringes are made from borosilicate glass. They are used as replacement for C and CX syringes.
Tuoteluettelon nro: (SGEA008140)
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: These cavro syringes are a type of instrument syringes used in chromatography.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: Valmistettu boorisilikaattilasista, PTFE-männänkärjet ja Kel-F®- tai PTFE-Luer-kartiot.
Tuoteluettelon nro: (548-1644)
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: Ruisku, kromatografia, HPLC, Gas-tight, with PTFE-tipped plunger, 1/4-28 UNF front thread, 250C-THERMOSPEC, Tilavuus: 250 µl, Tuotteelle: AS100/300 and AS1000/3000/3500 LC autosamplers, Pak.: 1
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: Constructed from borosilicate glass, PTFE plunger tips and Kel-F® or PTFE Luer cones where applicable.
Toimittaja: EPREP
Kuvaus: digiVOL® is a high performance, handheld digital analytical syringe designed for aliquoting aqueous, organic and volatile liquids from 0.1μL to 5mL at...
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: Ruisku, kromatografia, Kiinteä kapeneva neula *, 10F-AG-GT-0.63/0.47C, Tilavuus: 10 µl, Kärjen tyyppi: Cone, Mitta: 23-26, Pituus: 42 mm, Ulkohalk.: 0,63/0,47 mm, Pak.: 1
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: Ruisku, kromatografia, GC, 500F-LC, Tilavuus: 500 µl, Kärjen tyyppi: LC, Mitta: 22, Pituus: 51 mm, Ulkohalk.: 0,028" mm, Pak.: 1
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: eVol® on kahden tarkkuuslaitteen yhdistelmä: se koostuu digitaalisesti ohjatusta sähkömoottorista ja analyyttisestä XCHANGE®-ruiskusta. Tuloksena on d...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 94
no targeter for Bottom