Hait: Ruiskut, lääketieteellinen käyttö
53  results were found
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: HENKE SASS WOLF GMBH
Kuvaus: Kertakäyttöinen, kaksiosainen, ilman neulaa, PP-säiliö ja PE-mäntä, ei sisällä lateksia tai silikoniöljyä. 5 ja 10 ml:n ruiskuihin on saatavana m...
Toimittaja: HENKE SASS WOLF GMBH
Kuvaus: Disposable, three-piece syringes with PP barrel and piston, polyisoprene stopper, latex-free.
Toimittaja: B. Braun
Kuvaus: PP syringe with safe plunger backstop and minimal residual volume.
Tuoteluettelon nro: (BDAM364356)
Toimittaja: BD Medical
Kuvaus: Critical care syringes can be used to measure arterial blood gas, ionised calcium, ionised magnesium, as well as perform critical care tests.
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (HSWA2450030100)
Toimittaja: HENKE SASS WOLF GMBH
Kuvaus: Non sterile, reusable, glass barrel and stainless steel piston. These syringes can be used for human and veterinary medicine.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (613-2793)
Toimittaja: HENKE SASS WOLF GMBH
Kuvaus: These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Ruisku, lääketieteellinen käyttö, SteriPlast®, PP, Steriili, Syringe with Luer adapter, transparent, sterile, Luer tip, Tilavuus: 100 ml, Asteikko: 2 ml, Pak.: 10
Toimittaja: TERUMO
Kuvaus: Steriili, kertakäyttöinen, kolmiosainen, lateksiton.
Toimittaja: Poulten & Graf
Kuvaus: Barrel and piston in Durobax® glass with metal tip, no needle.
Tuoteluettelon nro: (720-2561)
Toimittaja: B. Braun
Kuvaus: PP/PE-tarkkuusruiskut, 1 ml, vihreä mäntä, kaksiosainen, soveltuu esimerkiksi tuberkuliini-, hepariini- ja allergiatestaukseen. Hankauksenkestävä...
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: B. Braun
Kuvaus: Steriili, kertakäyttöinen, kolmiosainen, valmistettu PP:stä, lateksiton ja PVC-vapaa.
Toimittaja: Poulten & Graf
Kuvaus: Single use syringes are available with or without needles.
Toimittaja: Poulten & Graf
Kuvaus: These syringes are made of Durobax® glass with steel piston.
Tuoteluettelon nro: (BRAU9161309V)
Toimittaja: B. Braun
Kuvaus: Omnifix® syringes are single-use insulin syringes for U-40.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: Poulten & Graf
Kuvaus: Barrel made from Durobax® glass, metal tip and interchangeable piston, no needle, autoclavable.
Toimittaja: Poulten & Graf
Kuvaus: Barrel and piston in Durobax® glass, without needle.
Tarjous
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom