  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "eristysteipit"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/43/18989443.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"18"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (332362S)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Colour: white
UOM:  1 * 1 rulla
Tuoteluettelon nro: (BURK0006-4514)
Toimittaja:  BÜRKLE
Kuvaus:   Sulkijateippi, teflonia, Leveys: 12 mm, Pituus: 12 m
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Bohlender
Kuvaus:   Deformable, virginal PTFE flat tape with expanded fibre structure. For making customized gaskets “on-site”. FDA conform.
Tuoteluettelon nro: (291-0041)
Toimittaja:  Bohlender
Kuvaus:   Valmistettu fluoratusta muovista. Liitosten ja ruuvikierteiden tiivistykseen. Paksuus: 0,1 mm
UOM:  1 * 1 rulla
Tuoteluettelon nro: (293-2100)
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   Sealing tape, coated with adhesive on both sides. Roll 19 mm wide, 66 m long.
UOM:  1 * 1 rulla
Tuoteluettelon nro: (MMMA4202533)
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   Teippi, 3M™, lyijykalvo, lyijykalvotausta ja vihreä kumiliimapinta, hopea, Leveys: 24 mm, Pituus: 33 m
UOM:  1 * 1 rulla
Tuoteluettelon nro: (MMMA42510255)
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   Teippi, 3M™, alumiinikalvo, paineeseen reagoiva akryyliliimapinta, hopea/metalli, Leveys: 102 mm, Pituus: 55 m
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  TQC
Kuvaus:   This tape consists of 23 microns polyester films backing for improved moisture resistance, weight and space savings. These tapes are ideal to perform ...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 18
  1  2  3  Seuraava