Hait: Matot
Paljon seisomatyötätekeville erinomainen vaihtoehto on käyttää ergonomiamattoja. Ne edistävät verenkiertoa nilkoissa ja alasäärissä, jolloin jalkojen väsyminen vähenee. Ergonomisia työtilamattoja löytyy kemikaalikestäviä sekä puhdastiloihin tarkoitettuja. Puhdastilojen tarramatot poistavat helposti hiukkaset kengänpohjissa, jolloin hiukkasia ei kulkeudu puhdastilaan. Myös koko lattiapinnalle asennettavia pysyviä puhdastilamattoja on saatavilla.
Paljon seisomatyötätekeville erinomainen vaihtoehto on käyttää ergonomiamattoja. Ne edistävät verenkiertoa nilkoissa ja alasäärissä, jolloin jalkojen väsyminen vähenee. Ergonomisia työtilamattoja löytyy kemikaalikestäviä sekä puhdastiloihin tarkoitettuja. Puhdastilojen tarramatot poistavat helposti hiukkaset kengänpohjissa, jolloin hiukkasia ei kulkeudu puhdastilaan. Myös koko lattiapinnalle asennettavia pysyviä puhdastilamattoja on saatavilla.
56  results were found
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nämä 30- ja 60-kerroksiset matot on tehty PE-LD-kalvosta, jossa on paineherkkä akryylinen liimakalvo lian ja pölyn poistamiseen kenkien pohjista ja ku...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nämä matot on valmistettu polyuretaanista, niiden muotoilu on ergonominen ja väsymistä estävä. Kuplamatot on suunniteltu kuiviin, ei-kriittisiin olosu...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Infinity-matto on yhtä mukava kuin polyuretaanimatto ja soveltuu ISO-luokan 5 (luokka 100) ympäristöihin. Matossa on joko kuplapinta, joka o...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Permanent mats are installed to provide the highest level of cleanliness. The life of mats strongly depends on the volume, and degree of cleanliness o...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: B'mat decontamination flooring uses a patented polymer to attract and retain over 98% of foot- and wheel-borne particles. Particles are naturally attr...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These frames are designed to be used with PureStep mats to create a system, that is ideal for any critical area, and does not allow direct adhesion to...
Tuoteluettelon nro: (115-1060)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Matto, ergonominen, VWR®, Puhdastilakäyttöön: +, P×L: 600×900 mm
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (590-0346)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Mat made of static dissipative material with permanently mounted grounding cable including clip for earthing connection.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 4300 contamination control mats consist of 40 layers of adhesive-coated clear polyethylene sheets attached to a vinyl backing. For use at cleanroom en...
Tarjous
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 45 is a high-performance entrance mat backed with slip-resistant PVC for low traffic applications.
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100 is unbacked scraper matting suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells with high tr...
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 65 is a high-performance entrance mat designed for medium traffic applications.
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 85 is a high-performance entrance mat with a phthalate-free, slip-resistant PVC backing for high traffic applica...
Toimittaja: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Kuvaus: The Skystep™ ESD static dissipative mat is a stand-alone rubber mat designed for individual work stations. Ergonomically engineered, the SkyStep™ ESD ...
Tuoteluettelon nro: (MMMA3270E930)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Safety Walk™ Light duty cushion matting 3270E is made from continuous coiled vinyl filaments that provide comfort and support across the bottom of the...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MMMA3270NE6)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Safety Walk™ Light-Duty Cushion Matting 3270E is made from continuous coiled vinyl filaments that provide comfort and support across the bottom of the...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom