  • Kriteerit
    • In Stock (63)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Puhdastilamatot
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/47/18945247.jpg
Puhdastilan tarramatot ehkäisevät hiukkasten ja lian pääsemisen puhdastiloihin. Mattoja löytyy useampaa väriä, useita kokoja sekä joko 30-kerroksiset puhdastilamatot ja 60 kerroksiset puhdastilamatot.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Nämä 30- ja 60-kerroksiset matot on tehty 1,8 mm paksusta PE-LD-kalvosta, jossa on 0,3 mm paksu paineherkkä akryylinen liimakalvo lian ja pölyn poista...
Toimittaja:  Texwipe
Kuvaus:   Adhesive-coated contamination control mats capture particulates from foot-traffic and equipment wheels, providing the most effective dirt and dust rem...
Tuoteluettelon nro: (MMMAADHBU60)
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   [EN]MAT BLUE 60X115CM 40 LAYERS 1 * 6 Items
UOM:  1 * 6 Items
Toimittaja:  ERGOMAT
Kuvaus:   Ergomat Sticky Mats provide a fast, convenient, reliable way to clean shoe soles or other items before entering a clean and sanitary area. These signi...
UOM:  1 * 10 Items
Toimittaja:  PURUS INTERNATIONAL, INC.
Kuvaus:   A choice of either 30 or 60 layer adhesive entrance mats are manufactured from low density polyethylene. The mats control contamination by removing de...
Toimittaja:  Nitritex
Kuvaus:   Supatac™-kynnysmatot on valmistettu LDPE:stä. Niissä on polyakrylaattitarttumapinta, ja ne koostuvat 30 arkista Ne estävät kontaminaation ja hiukkaste...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 6  / 6