Hait: Ergonomiset työtilamatot
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Infinity-matto on yhtä mukava kuin polyuretaanimatto ja soveltuu ISO-luokan 5 (luokka 100) ympäristöihin. Matossa on joko kuplapinta, joka o...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nämä matot on valmistettu polyuretaanista, niiden muotoilu on ergonominen ja väsymistä estävä. Kuplamatot on suunniteltu kuiviin, ei-kriittisiin olosu...
Tuoteluettelon nro: (115-1060)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Matto, ergonominen, VWR®, Puhdastilakäyttöön: +, P×L: 600×900 mm
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Kuvaus: The Skystep™ ESD static dissipative mat is a stand-alone rubber mat designed for individual work stations. Ergonomically engineered, the SkyStep™ ESD ...
Tuoteluettelon nro: (MMMA3270E930)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Safety Walk™ Light duty cushion matting 3270E is made from continuous coiled vinyl filaments that provide comfort and support across the bottom of the...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MMMA3270NE6)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Safety Walk™ Light-Duty Cushion Matting 3270E is made from continuous coiled vinyl filaments that provide comfort and support across the bottom of the...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (JUSU470S2436GY)
Toimittaja: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Kuvaus: Marble Sof-Tyle™ is an anti-fatigue floor mat provides comfort and ergonomic support and complements any décor with a stylish smooth marble-pattern de...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (JUSU562S0035BL)
Toimittaja: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Kuvaus: Sanitop® mats are made from a durable rubber compound designed to withstand harsh chemicals while creating a slip resistant surface.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Toimittaja: ERGOMAT
Kuvaus: The Ergomat® Nitril and Nitril Smooth are made from pure nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, qu...
Toimittaja: ERGOMAT
Kuvaus: Ergomat® Hygiene is made from pure nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, quality issues and sick ...
Toimittaja: ERGOMAT
Kuvaus: The Ergomat Endurance is a pure nitrile rubber drainage mat designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, quality issues, and s...
Toimittaja: ERGOMAT
Kuvaus: The anti-static Ergomat® AB Classic is made of pure polyurethane and is designed to increase comfort while reducing trip hazards and body pain. It is ...
Toimittaja: ERGOMAT
Kuvaus: Ergomat® Nitro with anti-slip cone profile is made from pure nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain...
Toimittaja: ERGOMAT
Kuvaus: The Ergomat Softline is made from nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing tripping hazards, body aches, quality issues, and ...
Toimittaja: ERGOMAT
Kuvaus: The anti-static Ergomat® AFS Complete is made of pure polyurethane and is designed to increase comfort while reducing trip hazards and body pain. This...
Toimittaja: ERGOMAT
Kuvaus: The Ergomat® Nitril ESD Conductive is made from pure nitrile rubber and is designed to increase comfort while reducing trip hazards, body pain, qualit...
Tarjous
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom