Hait: Pienikokoiset pöytämalliset inkubaattorit
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.13311.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Pienikokoinen inkubaattori kontaktiliuskojen (18) tai maljojen (12) pysty- tai vaakainkubointiin.
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: IL 10, IL 23 ja IL 56 digitaaliset inkubaattorit tarjoavat taloudellisen ja tilaa säästävän ratkaisun mikrobiologiaan tai hematologiaan. Lämpötilaa vo...
Tuoteluettelon nro: (390-6032)
Toimittaja: Binder
Kuvaus: Pienikokoinen laite, hydraulismekaaninen ohjaus, tarkat ja luotettavat inkubointiolosuhteet. Optimaalinen lämpötila on 37 °C. Laitteen galvanoitu...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (UVPA95-0358-02)
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: This benchtop UV Incubator with stainless steel interior is designed to provide precise temperature control and uniformity throughout the chamber. Use...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: THERMO BRAND
Kuvaus: Pienen Heratherm®-inkubaattorin pakotettu ilmankierto pitää lämpötilan tasaisena ja vakaana ja nopeuttaa olosuhteiden palautumista oven avaamisen jälk...
Tuoteluettelon nro: (LOVI56B000701)
Toimittaja: Lovibond
Kuvaus: The DI 10 incubator is designed for reliable incubation of bacteriological slides, on-site, in a laboratory or even while mobile in a car or van.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Cole Parmer
Kuvaus: Clear acrylic construction offers full visibility of samples.
Tuoteluettelon nro: (HACH2569900)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Small and lightweight, the unit is ideal for reliable, accurate incubation for total coliform, fecal coliform and E. coli testing. The incubato...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom