Hait: Kokomaskit
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M™ reusable full face mask, FF-600 series features a panoramic visor that allows for a virtually unrestricted field of vision. Compatible with the 3M...
New Product
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M™ Full Facepiece Reusable Respirator is multi-function full-face mask designed to provide durable and comfortable protection against a wide range of...
New Product
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: The Force®10 Typhoon™ is an extremely lightweight, easy to maintain, full face mask with panoramic visor. With 3 available sizes (S,M,L) and the abili...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (MMMASK102)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Wear prescription lenses while using certain 3M™ Reusable Full Face Masks with the help of 3M™ Reusable Respirator Spectacle Kit. These spectacle...
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The 3M™ Secure Click™ full facepiece reusable respirator FF-800 series helps provide protection against certain airborne contaminants. For use with 3M...
New Product
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Kevyet kokonaamarit maksimaalisen mukavuuden takaamiseksi. Sisältää pehmeän, hypoallergeenisen materiaalin ja keskeisen uloshengitysventtiilin.
Tuoteluettelon nro: (PRTWP516BLU)
Toimittaja: Portwest
Kuvaus: The Helsinki full face mask is made with a soft thermoplastic rubber face seal and features a panoramic viewer.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Moldex
Kuvaus: Erittäin kevyt kokomaski (vain 360 g), valmistettu pehmeästä TPE-materiaalista.
Safer Human and Environmental Health
Tuoteluettelon nro: (111-1901)
Toimittaja: Dräger
Kuvaus: Maski, uudelleen käytettävä, Full face mask, X-plore®, Polykarbonaatista valmistettu visiiri ja muovikehys, Koko: U*
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Dräger
Kuvaus: X-plore® 6530 -mallissa käytetään Drägerin laajan X-plore® Rd40 -suodatinvalikoiman hengityssuodattimia, joten maski soveltuu moniin eri käyttötarkoit...
Toimittaja: Dräger
Kuvaus: X-plore® 5500 full face masks offer the perfect solution wherever your work requires respiratory protection, e.g. in the chemical industry, metalworki...
Tuoteluettelon nro: (111-0777)
Toimittaja: Dräger
Kuvaus: The reusable X-plore® 6300 is the successor to the Panorama Nova Standard – redesigned and improved with fresh colours and an integrated bar code.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
Kuvaus: Twin filter masks give general protection against particulates and/or toxic gases. They can only be used in sufficiently ventilated premises where the...
Tuoteluettelon nro: (111-3060)
Toimittaja: BARTELS + RIEGER GMBH
Kuvaus: This reusable full face mask is for use in industry, agriculture, rescue work and the disposal of hazardous substances. In addition to its use as a st...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
Kuvaus: Optifit is a reusable, APR class 2 full face mask dedicated to offer respiratory protection, depending on the filter type assembled on it. For optimal...
Tuoteluettelon nro: (111-1455)
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
Kuvaus: Panoramasque is a full face mask dedicated to offer respiratory protection, depending on the canister type assembled on it. For optimal protection, it...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom