Hait: Lämmittävät magneettisekoittajat, monipaikkaiset
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Safe and compact digital multi-position magnetic hotplate stirrers available with 6 or 15 positions. The MULTI-HS include features such as timer, safe...
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Digital magnetic hotplate stirrer with four independent positions and CerAlTop™ plate, perfect for thermoregulation with PT100 and VTF connection.
Tuoteluettelon nro: (442-1113)
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Sekoittaja, Multi-position Magnetic Hotplate Stirrer, Aluminiumseos, AM4, Sekoituspaikkojen määrä: 4, Enimmäissekoituskapasiteetti, H₂O: 4×15 l, Nopeusalue: 50 - 1500 min⁻¹, Levyn koko: Ø 150 mm, Lämmitetty alue: 4× Ø155 mm, Teho: 2550 W, Lämpötila-alue: 370 °C
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Sekoitus-lämmityslevyissä on 6 tai 15 tehokasta sekoituspaikkaa. Säätöyksikössä on selkeä digitaalinen näyttö sekoittajan nopeuden ja tehon sekä integ...
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Monipaikkaisissa, digitaalisissa, lämmittävissä magneettisekoittajissa on 5, 10 tai 15 sekoituspaikkaa. Laitteet on suunniteltu samanaikaiseen lämmitt...
Tuoteluettelon nro: (WITGDH.WMH03506)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Digital multi-position magnetic stirrer ideal for mixing and heating simultaneously. Ideal for heat sensitive procedures in microbiology, biochemistry...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom