Hait: Magneettisekoittajat, monipaikkaiset
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: The MULTISTIRRER Digital are multi-position magnetic stirrers with a resistant stainless-steel top plate, that remains cold even after several days of...
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Magneettisekoittajassa voi samanaikaisesti sekoittaa enintään 6 (halk. korkeintaan 85 mm, MULTISTIRRER 6) tai 15 dekantteria (halk. korkeint...
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: Valaistuissa magneettisekoittajissa on joko yksi paikka (AMI) tai neljä erikseen säädettävää paikkaa (AMI 4). Laitteet on tarkoitettu erityisesti...
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Sekoitusjärjestelmä soluviljelmien huolelliseen sekoitukseen. Sopii viljelypulloihin, joissa integroitu sekoitussauva. Hermeettisesti suljettu, ruostu...
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Hermeettisesti suljettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo on vesitiivis sekä suojattu bakteereilta ja pölyltä. Käyttölämpötila perusvers...
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Multi-position magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing which is water-, germ- and dust-proof. Suitable for shaking micotitr...
Toimittaja: 2MAG
Kuvaus: Erittäin litteät magneettisekoittajat, joissa hermeettisesti suljettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo. Käyttölämpötila enintään 50 ...
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Pienikokoisissa digitaalisissa magneettisekoittajissa on 5, 10 tai 15 sekoituspaikkaa. Laitteet on suunniteltu samanaikaiseen sekoittamiseen, ja ne so...
Toimittaja: H + P LABORTECHNIK
Kuvaus: Compact magnetic stirrers with VARIOMAG drive, hermetically sealed in resistant stainless steel housing (except MINI units which are plastic), making ...
Toimittaja: Cole Parmer
Kuvaus: Three independent stirring or heating/stirring positions yet only measures L×W: 600×270 mm.
Toimittaja: H + P LABORTECHNIK
Kuvaus: Single and multi-position stirrers for up to four vessels. Biosystem models and accessory Biomodul 40 B controller are suitable for mixing culture bro...
Tuoteluettelon nro: (SCIISI-5256)
Toimittaja: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Kuvaus: Sekoittaja, Multi-position Magnetic Stirrer, Genie®, EU-plug, Quadmag Genie®, digitaalinen, Enimmäissekoituskapasiteetti/sekoittaja, H₂O: 2000 ml, Nopeusalue: 250 - 1300 min⁻¹
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SCIISI-3002)
Toimittaja: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Kuvaus: The programmable revolutionary 4-position MultiMagStir Genie provides low to high speed stirring and editable memory profiles.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Kuvaus: Carry out solubility studies, digestion, titration and enzymatic studies with Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Multi-Position Digital Stirrers. Offerin...
Tuoteluettelon nro: (442-3133)
Toimittaja: H + P LABORTECHNIK
Kuvaus: Multi-position stirrers with direct control for up to 15 vessels, are ideal for general laboratory and mass screening applications. Units provide smoo...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: H + P LABORTECHNIK
Kuvaus: Sekoittaja, Multi-position Magnetic Stirrer, VARIOMAG®, Multipoint 6, Enimmäissekoituskapasiteetti/sekoittaja, H₂O: 3000 ml, Nopeusalue: 80 - 2000 min⁻¹, Levyn materiaali: Ruostumatonta terästä
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom