Hait: Kudos- ja biopsiakasetit
Kudoskasetit valmistetaan erittäin kemikaalinkestävästä asetaalipolymeeristä ja ne kestävät kaikkia yleisesti käytettyjä histologisia liuottimia.
Biopsianäytteille on omat pieniaukollisemmat biopsiakasetit. Kudoskasetteja on saatavana myös printtereille sopivissa pakkauksissa, teippiin pakkattuina tai muovikotelossa.
56 results were found
Sort Results
Luettelonäkymä
Easy View (new)