  • Kriteerit
    • In Stock (47)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Puhdastilan takit"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These coats are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conductive ...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These coats are made from high quality polyester fabric, designed for critical cleanroom applications.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR Basic SPP -laboratoriotakit on tehty vahvasta, kevyestä ja hengittävästä polypropeenikehruukuitukankaasta (SPP), joka suojaa lialta ja kuivilta hi...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR Maximum SF -laboratoriotakit ovat VWR:n tuotevalikoiman puhtaimmat ja kestävimmät laboratoriotakit. Takit on tehty kehruumenetelmällä va...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR Advanced SF -laboratoriotakit on tehty kehruumenetelmällä valmistetusta polypropeenikankaasta ja pinnoitettu hengittävällä polyeteenillä...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   SMS-laboratoriotakit on tehty lateksittomasta, monikerroksisesta SMS-polypropeenikuitukankaasta (kehruu – sulapuhallus – kehruu), joka on vetolujuudel...
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   These single-use frocks deliver an ideal balance of protection, durability and comfort. Made using a patented flash spinning process, Tyvek® provides ...
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   These frocks deliver an ideal balance of protection, durability and comfort. Made using a patented flash spinning process, Tyvek® provides an inherent...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 16
  1  2  Seuraava