  • Kriteerit
    • In Stock (43)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "kemikaalinkestaevaet-haalarit"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"63"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   These robust yet lightweight overalls are made of an optimised non woven PE fabric from DuPont. Its softer feel and open structure still offers adequa...
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   Water- and windproof overall made of Flexothane® Classic: 100% polyamide knitting with PU coating. The durable garment offers protection against liqui...
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   These garments are made from a lightweight, supple and durable fabric (<700 g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a he...
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   Overall, chemical resistant, Tyvek® Classic, CHF5S, Tyvek®, Antistaattinen: +, Paino: 41 g/m², XL
Toimittaja:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Kuvaus:   With its double-sided PVC coated polyester fabric ("Chemtex") this overall is perfectly suited for intensive use in industrial environments. It is exc...
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   Made from a lightweight and durable fabric (<450 g per garment), Tychem® C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating...
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   Tychem® F overalls are made from a lightweight and durable fabric (<500 g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a hea...
Toimittaja:  DuPont
Kuvaus:   These overalls are mainly composed of flash spun polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Thanks to their non w...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 63
  1  2  3  4  5  6  7  8  Seuraava