  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Infuusiotarvikkeita
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/34/18989434.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"34"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  B. Braun Melsungen AG
Kuvaus:   Convenient drip chamber design with: Sharp piercing spike ensures easy piercing of different container ports; Bacteria proof venting (closable); 20 d...
Tuoteluettelon nro: (BRAU4247116)
Toimittaja:  B. Braun Melsungen AG
Kuvaus:   Extension connection tubing with injection port, PVC, 14 cm, I.Ø 3 mm
UOM:  1 * 100 Items
Toimittaja:  B. Braun Melsungen AG
Kuvaus:   Mini Spike Plus® withdrawal and injection spikes for multidose vials and multiple withdrawals.
Toimittaja:  B. Braun Melsungen AG
Kuvaus:   Precision I.V. virtauksen säädin painovoimainfuusioihin, 180 cm, Exadrop®
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  B. Braun Melsungen AG
Kuvaus:   Adapters for connecting similar fittings or Luer/Rekord fittings.
Toimittaja:  B. Braun Melsungen AG
Kuvaus:   Three-way stopcocks, Discofix®, valkoinen
Tuoteluettelon nro: (BRAU16494C)
Toimittaja:  B. Braun Melsungen AG
Kuvaus:   Sterile stopcock with rotating swivel nut.
UOM:  1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (BRAU4063000)
Toimittaja:  B. Braun Melsungen AG
Kuvaus:   Intrafix® Primeline Classic offers everything a standard IV administration set needs – perfect to the last detail.
UOM:  1 * 100 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 34
  1  2  3  4  5  Seuraava