Hait: Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet
118  results were found
SearchResultCount:"118"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These spunlace apertured wipes, made from 51% wood pulp and 49% polyester, are slightly abrasive on one side and soft on the other.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Imukykyiset, pehmeät, paksut ja vähän nukkaavat fleecepyyhkeet. Moniin kevyisiin käyttötarkoituksiin laboratorioissa, elektroniikka- ja tietokoneteoll...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Soveltuu erilaisten optisten linssin, kuten objektiivien, mikroskoopin, kiikarien, suurennuslasien, silmälasien ja optisten kuitusäikeiden, puhdistuks...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Imukykyinen paperi, sopii lasiastioiden, koeputkien, mikroskooppilevyjen ja pullojen puhdistukseen ja kuivaukseen jne.
Tuoteluettelon nro: (115-2422)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These abrasive wipes made from PP with PE web are pre-wetted with a cleaning solution. Ideal for cleaning very dirty hands.
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Tuoteluettelon nro: (115-0600)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Two ply facial tissues made from 100% cellulose.
UOM: 1 * 150 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These bleached, spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Tuoteluettelon nro: (115-2418)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These melt-blown wipes, made from 100% PP, have a very high absorption capacity.
UOM: 1 * 1 rulla
Tuoteluettelon nro: (115-2417)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These very soft wipes, made from a spunlace fabric, consisting of 60% viscose and 40% polyester, are ideal for sensitive surfaces and light duty clean...
UOM: 1 * 500 Items
Tuoteluettelon nro: (115-0128)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These non woven wipes are constructed from 100% polypropylene and are moistened with a blend of pure, reagent grade 70% isopropyl alcohol and 30% reag...
UOM: 1 * 100 Items
MSDS
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These high quality wipes, made from 100% pure fibre, are suitable for a variety of precision wiping tasks such as the cleaning of delicate glassware, ...
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Kestävät vahvistetut pyyhkeet vaativiin tehtäviin. Voidaan käyttää keskiraskaissa ja raskaissa tehtävissä.
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Facial tissue, Kleenex®, vaneri: 2, valkoinen, P×L: 216×186 mm, 100 kpl/rasia, 21 rasiaa/laatikko
Tuoteluettelon nro: (PGIN74236)
Toimittaja: PGI NONWOVEN
Kuvaus: These wipes are specially designed to swiftly and cleanly remove contaminants prior to painting. This I-Tack range contains a water-based tackifier an...
UOM: 1 * 400 Items
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Vedettömät WYPALL*-puhdistusliinat on valmistettu kyllästetystä karhennetusta polypropeenista. Ne on suunniteltu erityisesti työkalujen ja koneiden va...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 118
no targeter for Bottom