Hait: Kuivat puhdastilan pyyhkeet
103  results were found
SearchResultCount:"103"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Imukykyinen kuitukangaspyyhe ISO 5–6 -puhdastiloihin.
Tuoteluettelon nro: (115-1902)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Polyesteria, saumatut reunat, pyyhe ISO 3 puhdastiloihin.
UOM: 1 * 150 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency. The wipe's size is perfe...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Sopii hyvin karkeille, hankaaville tai epäsäännöllisille pinnoille, mutta on tarpeeksi pehmeä herkille pinnoille. Sopii lääke-, biotekniikka-, kemikaa...
MSDS Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Polyesteria, saumatut reunat, pyyhe ISO 3 puhdastiloihin.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Mikrokuitua, saumatut reunat, pyyhe ISO 3 puhdastiloihin.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Suunniteltu puhdistamaan laminaarivirtauspöytiä, puhdastilapintoja, kvartsivälineitä ja yleisiä prosessointilaitteistoja. Sopii elektroniikka-, lääke-...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Polyesterinen pyyhe ISO 4 -puhdastiloihin.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: 2-kerroksista polyesteria, saumatut reunat, pyyhe ISO 3 puhdastiloihin.
Tuoteluettelon nro: (115-1830)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: 2-kerroksista polyesteria, saumatut reunat, pyyhe ISO 5 -puhdastiloihin.
UOM: 1 * 50 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Sopii hankaavien tai epätasaisten pintojen puhdistamiseen, mutta on tarpeeksi pehmeä käytettäväksi herkille pinnoille. Näitä 100-prosenttisia kaksoisk...
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Absorbent, non woven cellulose/polyester wipes, feature enhanced sorbency while being economical due to their light weight.
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Cleanroom wipe, dry, Amplitude™ Delta™, Polyesteri, valkoinen, Puhdastila luokka: 100/ISO 5, P×L: 150×150 mm, 300 pyyhettä/pussi
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Tämä vesineulaustekniikalla valmistettu selluloosa/polyesteripyyhe on taloudellinen ja imukykyinen.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 103
no targeter for Bottom