Hait: Esikyllästetyt puhdastilan pyyhkeet
47  results were found
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (115-0034)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These non woven wipes, made from 45% polyester and 55% cellulose, are designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces and general proce...
UOM: 1 * 75 Items
MSDS
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: These non woven PP wipes are saturated with 70% denatured ethyl alcohol and 30% deionised water.
Tuoteluettelon nro: (CONTSWC10004)
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Presaturated wipes can offer many benefits over bottled alcohol and dry wipes for cleanroom use. Contec’s sterile SATWIPES Theta with 70% denatured et...
UOM: 1 * 800 Items
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Meltblown polypropylene wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: These heat seal wipes are made from filament polyester that is laser cut to bond the fibres at the edges of the wipes. This creates a very clean, non ...
Tarjous
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: SATWipes-pyyhkeet on valmistettu joko puhtaasta kuitukangaspolyesterista, joka on mekaanisesti sidottua. Siksi pyyhkeet ovat pehmeitä, kestäviä ja puh...
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: These low endotoxin wipes are made from 100% knitted polyester and pre-saturated with a blend of 70% USP-Grade IPA and 30% water for injecti...
Tuoteluettelon nro: (115-2782)
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: These PROSAT® Sterile™ Theta™ wipes are manufactured from a lightweight hydroentangled cellulose/polyester and saturated with a solution of 70% USP gr...
UOM: 1 * 1.400 Items
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Slide 'n seal bag is a resealable bag that allows easy dispensing of PROSAT® polywipe-C pre-saturated wipes. The plastic piece glides across the top o...
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Esikyllästetyt kudotut polyesteripyyhkeet on valmistettu Polynit Heatseal -materiaalista. Pyyhkeet on esikyllästetty liuoksella, joka sisältää 70% IPA...
Tarjous
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: These non woven wipes are made from meltblown polypropylene pre-saturated with 70% semiconductor grade isopropanol and 30% deionised water.
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Non woven wipes pre-saturated with acetone or isopropanol.
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: The Polywipe-C Heatseal wipe is made from filament polyester and pre-saturated with 70% IPA and 30% DI water.
Tarjous
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Presaturated with 70% USP grade IPA and 30% DI water.
Tuoteluettelon nro: (115-2781)
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Cellulose/polyester nonwoven wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water
UOM: 1 * 1.200 Items
Tuoteluettelon nro: (115-2783)
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: These PROSAT® wipes are manufactured from a lightweight hydroentangled cellulose/polyester and saturated with a solution of 70% USP grade IPA and 30% ...
UOM: 1 * 1.400 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom