Hait: Steriilit puhdastilan pyyhkeet
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (115-1724)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kestävä, kaksoiskudottu polyesterikangas, jossa leikatut reunat, pesty ISO-luokan 4 puhdastilassa hiukkas- ja uutosaineiden kontaminaation minimoimise...
UOM: 1 * 300 Items
Tuoteluettelon nro: (115-0033)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nämä puhdastilapyyhkeet on valmistettu polyesteristä ja selluloosasta.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Non woven, hydroentangled polyester/cellulose blend. Ideal for wipe down of products prior to their introduction to the cleanroom.
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: These wipes are manufactured from high quality 100% knitted polyester fabric with sealed edges. The polyester fabric offers the widest range of solven...
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Kaksi kerrosta kudottua polyesterikangasta on laminoitu yhteen, joten pyyhe on kestävä ja sen imukyky on kaksinkertainen yksittäiseen kerrokseen verra...
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges.
Tuoteluettelon nro: (115-0439)
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges and increased sorbency.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: These non pyrogenic LE wipes are the first sterile non woven wiping products designed for the pharmaceutical, medical device and biotech industries. M...
Tuoteluettelon nro: (115-0595)
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Sterile TexTra™ is a single ply, 100% continuous filament polyester wipe that offers high capacity sorption in a heavyweight, large surface floor wipe...
UOM: 1 * 50 Items
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Näiden yksinkertaisten, lujatekoisten ja tiivistetyllä reunuksella varustettujen polyesteriliinojen imukyky on sama kuin kaksinkertaisten puhdistuslii...
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Vertex® wipes are the cleanest, most consistent, and most rigorously quality tested cleanroom wipes.
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Sterile TexTra™ on 100-prosenttisesta jatkuvasäikeisestä polyesterista kaksoisneuloksena valmistettu yksinkertainen puhdistusliina. Se on äärimmäisen ...
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: SterileWipe™ HS II is a non woven cellulose/polyester-blend wipe offering both durability and absorbency. It is an excellent general purpose sterile w...
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Revolve™ sustainable wipes are made for the cleanroom industry and are composed of 100% upcycled polyester material with a sealed edge, processed on T...
Sustainable Materials
Waste Reducing
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: SterileWipe™ LP 10 is a 100% continuous-filament polyester wipe with thermally sealed borders that have been designed to control particle and fiber co...
Tuoteluettelon nro: (115-1283)
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: SterileWipe™ AS 10 -liina on valmistettu kaksinkertaisesta 100%-prosenttisesta jatkuvasäikeisestä polyesterista kaksoisneuloksena, mikä takaa erinomai...
UOM: 1 * 100 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom