Hait: Eksikaattori, lasia
Lasieksikaattoreita löytyy nuppikannella sekä hanakannella. Vakuumieksikaattoreissa sulkuhana on joko eksikaattorin kannessa tai alaosassa. Välilevy eli aluslevy on yleensä posliinia, mutta voi olla myös metallia. Silikageeli laitetaan eksikaattorin alaosaan välilevyn alle.
16 results were found
Sort Results
Luettelonäkymä
Easy View (new)