  • Kriteerit
    • In Stock (12)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Eksikaattori, muovia
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/05/18945105.jpg
Muovieksikaattori on kevyt ja kestävä vaihtoehto. Valikoimasta löytyy myös vakuumieksikaattoreita sekä ruskeita eksikaattoreita valoherkille näytteille.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (467-3120)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Läpinäkyvä PC, rikkoutumaton ja kevyt. Eksikaattoriin voidaan imeä myös tyhjiö. Laaja pohja antaa lisätukea. Hanaliitäntä sopii vakuumiletkuille, joid...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (467-0021)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Soveltuu erinomaisesti kuivaukseen ja kuivausprosesseihin. Läpinäkyvässä ja kestävässä polykarbonaattikannessa on uurrettu reunus. Alaosa on kestävää ...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Brand
Kuvaus:   Desiccators with polycarbonate lid, PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobut...
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Vacuum chamber systems include a transparent jar and neoprene gasketed vacuum plate with a tubing adapter that fits 6,4 mm ID tubing. Jars are availab...
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Läpinäkyvä PC-kansi ja sininen PP-pohja, PTFE-sulkuhanalla tai ilman. Hanaliitäntä sopii vakuumiletkuille, joiden sisähalkaisija on 6,4 mm. Voidaan kä...
Toimittaja:  KARTELL
Kuvaus:   Läpinäkyvä, polykarbonaatista valmistettu kansi ja polypropeenipohja. Erikoismuotoilleun tiivisteen ansiosta ilma pääsee sisään erittäin hitaasti, sis...
Tuoteluettelon nro: (BELAF420430000)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   Ideal for vacuum drying, degassing and teaching demonstrations, this vacuum chamber can withstand a full vacuum at room temperature.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   Eksikaattori, Muovi, PP/PC, Ilman hanaa, Nimellinen koko: 230 DN, Käytettävä korkeus: 197 mm, Ulkohalk. × kork.: 273x311 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 12
  1  2  Seuraava 