Hait: Paperiliinat yleiskäyttöön
52  results were found
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Imukykyiset, pehmeät, paksut ja vähän nukkaavat fleecepyyhkeet. Moniin kevyisiin käyttötarkoituksiin laboratorioissa, elektroniikka- ja tietokoneteoll...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These bleached, spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Tuoteluettelon nro: (115-2418)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These melt-blown wipes, made from 100% PP, have a very high absorption capacity.
UOM: 1 * 1 rulla
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These spunlace apertured wipes, made from 51% wood pulp and 49% polyester, are slightly abrasive on one side and soft on the other.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (115-2417)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These very soft wipes, made from a spunlace fabric, consisting of 60% viscose and 40% polyester, are ideal for sensitive surfaces and light duty clean...
UOM: 1 * 500 Items
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: WYPALL* L40 -pyyhkeet imevät helposti suuret roiskeet ja vuodot ja ovat siksi ihanteellisia teollisuuden rutiinipuhdistukseen ja kunnossapitoon. Ne ov...
Toimittaja: PGI NONWOVEN
Kuvaus: These semi-reusable wipes are perfectly suited for precision cleaning and critical wiping tasks across a range of industries. Thanks to their composit...
Toimittaja: PGI NONWOVEN
Kuvaus: Microfibre Light cloths provide the same superior cleaning performance as traditional woven microfibre cloths without the risk of cross contamination....
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These single use wipes made from three ply AIRFLEX* material are ideal for superior cleaning and heavy duty wiping tasks such as soaking up industrial...
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Compact disposable paper wipes are 1-ply and designed for light-duty wiping in areas such as food preparation and service surfaces.
Tuoteluettelon nro: (KIMB38714)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These surface preparation wipes are ideal for applications in transportation and industrial manufacturing.
UOM: 1 * 360 Items
Tuoteluettelon nro: (KIMB7334)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: WypAll® wiping paper products are designed for the specific environments where they will be used, to deliver on your wiping task, every time.
UOM: 1 * 24 rulla
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These soft two or three layer sheets are designed for easy underlaying for outpatient examinations or treatments. Ideal for use in hospitals, clinics,...
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Pyyhkeet on tehty yksikerroksisesta AIRFLEX*-materiaalista ja sopivat käytettäväksi kevyessä pyyhinnässä sekä pienten nesteroiskeiden kuivaamisessa.
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: WypAll® L10 professional wiping paper products are designed for the specific environments where they will be used, helping enable you to deliver on yo...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom