Hait: Paperiliinat herkkiin kohteisiin
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Imukykyinen paperi, sopii lasiastioiden, koeputkien, mikroskooppilevyjen ja pullojen puhdistukseen ja kuivaukseen jne.
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These high quality wipes, made from 100% pure fibre, are suitable for a variety of precision wiping tasks such as the cleaning of delicate glassware, ...
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Kestävät vahvistetut pyyhkeet vaativiin tehtäviin. Voidaan käyttää keskiraskaissa ja raskaissa tehtävissä.
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: KIMTECH PREP* -kiillotusliinat ovat ihanteellisia Spunlace-tuotteita lasin ja muiden materiaalien kuivakiillotukseen. Ne sopivat myös maalauksen esi- ...
Tuoteluettelon nro: (PGIN74236)
Toimittaja: PGI NONWOVEN
Kuvaus: These wipes are specially designed to swiftly and cleanly remove contaminants prior to painting. This I-Tack range contains a water-based tackifier an...
UOM: 1 * 400 Items
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These strong Kimtech™ wipes are made of HYDROKNIT* material. Engineered for critical applications involving solvents, inks and paints.
Tuoteluettelon nro: (CONTMP1213BG)
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: These wipes made from creped spunlaced polyester/cellulose fabric offer outstanding strength and sorbency. Ideal for the removal of thick liquids, gre...
UOM: 1 * 900 Items
Tuoteluettelon nro: (KIMB21905-026)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These light-duty wipes can handle a variety of delicate tasks and easily wipe up liquid and dust.
UOM: 1 * 17.160 Items
Tuoteluettelon nro: (KIMB7432)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Kleenex® Wipes are ideal in busy healthcare environments. Available in a handy, portable POP-UP box, these wipes are soft, yet strong and can be used ...
UOM: 1 * 80 Items
Tuoteluettelon nro: (115-0370)
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Sontara AC is a white non woven creped wipe made with 55% special cellulose and 45% polyester.
UOM: 1 * 250 Items
Tuoteluettelon nro: (115-1556)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: These soft and flexible wipes have a non woven open structure that is ideal for the removal of excess sealant prior to industrial painting or coating ...
UOM: 1 * 500 Items
Tuoteluettelon nro: (SCAA190578)
Toimittaja: Essity
Kuvaus: This extremely low lint cloth with anti-static properties is ideal for use with solvents when cleaning smooth surfaces. Made from 100% PP.
UOM: 1 * 400 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom